Principaux documents
HS120114
Mega Rack® tube rack
double, for 13-16 mm tubes, white
1 EACH
121,00 $
121,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
121,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.12
121,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 240 x 10 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS120114
Taille
673x267x90 mm
Couleur
white
Description générale
Mega Rack High-capacity storage rack for sample and blood collection tubes.
  • Fully-assembled, polypropylene Mega Tube Racks are great for high throughput labs requiring large sample storage.
  • Sturdy and light weight material for easy transport
  • Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
  • Place different test groupings into one rack and eliminate need for multiple tube racks
  • Autoclavable
Informations légales
Mega Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific