HPA016431
Anti-SRPK1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anti-SFRS protein kinase 1, Anti-SR-protein-specific kinase 1, Anti-Serine/arginine- rich protein-specific kinase 1, Anti-Serine/threonine-protein kinase SRPK1
757,00 $
About This Item
757,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Validation améliorée
independent
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
Séquence immunogène
QEIEEMEKESGPGQKRPNKQEESESPVERPLKENPPNKMTQEKLEESSTIGQDQTLMERDTEGGAAEINCNGVIEVINYTQNSNNETLRHKEDLHNANDCDVQNLNQESSFLSS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SRPK1(6732)
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Liaison
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable