HPA005638
Anti-SDF2L1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anti-PWP1-interacting protein 8 antibody produced in rabbit, Anti-SDF2-like protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-Stromal cell-derived factor 2-like protein 1 precursor antibody produced in rabbit
827,00 $
About This Item
827,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
Séquence immunogène
SVLKLLNTHHRVRLHSHDIKYGSGSGQQSVTGVEASDDANSYWRIRGGSEGGCPRGSPVRCGQAVRLTHVLTGKNLHTHHFPSPLSNNQEVSAFGEDGEGDDLDLWTVRCSGQHWEREAAVRFQHVGTSVFLSVTGEQYGSPIRGQHEVHGMPSANTHNTWKAMEGIFIKPSVEPSAGHD
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SDF2L1(23753)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Liaison
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable