H9401
Heparin disaccharide I-P sodium salt
Synonyme(s) :
(α-δUA-2S-[1→4]-GlcNCOEt-6S)
About This Item
Formule linéaire :
C15H20NO17S2Na3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
619.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Products of the digestion of heparin and heparan sulfate by various heparinases
Autres remarques
In the following listings, δUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcN = D-glucosamine; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-sulfo, 2-sulfate and 6-sulfate respectively.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable