Principaux documents
H9009
Sigma-Aldrich
D(+)-α-Hydrazinohistidine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10N4O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.63
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C