Principaux documents
H8878
Sigma-Aldrich
Ethyl (±)-2-hydroxyvalerate
Synonyme(s) :
DL-α-Hydroxyvaleric acid ethyl ester, DL-2-Hydroxypentanoic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Densité
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC(O)C(=O)OCC