H8651
HEPES sodium salt
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Synonyme(s) :
Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-éthanesulfonique sodium salt, Acide N-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-N′-(2-éthanesulfonique) sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥99.0% (titration)
Forme
powder
Impuretés
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
10.0-12.0 (1 M in H2O)
Plage de pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.2 at 260 in H2O at 1 M
≤0.2 at 280 in H2O at 1 M
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable