Principaux documents
H7916
Sigma-Aldrich
IL-17F human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Interleukin-17F human
10 μG
262,00 $
262,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 μG
262,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
262,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Interleukin-17F human, HumanKine®, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture, endotoxin, tested
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤10 ng/mL EC50
Poids mol.
dimer 38 kDa (glycosylated)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IL17F(112744)
Forme physique
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 1X PBS
Remarque sur l'analyse
The specific activity was determined by the dose-dependent induction of IL-6 secretion from NDHF adult fibroblasts.
Informations légales
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zhenhua Luo et al.
Inflammation, 38(3), 978-986 (2014-11-12)
The objective of this study was to investigate the expression level, clinical significance, and possible regulating role of IL-17F in patients of chronic periodontitis. Periodontal local tissues were obtained from chronic periodontitis (CP) and healthy controls (HC) for real-time PCR