Documents
H7271
Sigma-Aldrich
Methyl (±)-2-hydroxystearate
≥98% (capillary GC)
Synonyme(s) :
DL-α-Hydroxystearic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxyoctadecanoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H38O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98% (capillary GC)
Forme
solid
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(=O)OC
InChI
1S/C19H38O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(20)19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3
Clé InChI
OUFCLLRNNJZLOX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable