Principaux documents
H7009
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(cc(O)c1OC)C(O)=O