Key Documents
H6769
Sigma-Aldrich
Hirudin Fragment 54-65 non-sulfated
≥97% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C66H93N13O25
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1468.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCC(C)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)CN)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc3ccc(O)cc3)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(O)=O
Amino Acid Sequence
Gly-Asp-Phe-Glu-Glu-Ile-Pro-Glu-Glu-Tyr-Leu-Gln
Actions biochimiques/physiologiques
Hirudin fragment that binds to the regulatory exosite I (proexosite I) on prothrombin with lower affinity than the sulfated peptide. It inhibits the activation of prothrombin by factor Xa in the presence of factor Va.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable