Principaux documents
H6127
Sigma-Aldrich
2-Hydroxypurine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
Chaîne SMILES 
O=C1Nc2nc[nH]c2C=N1