Key Documents
H6003
Sigma-Aldrich
11β-Hydroxyetiocholanolone glucuronide
powder
Synonyme(s) :
3α,11β-Dihydroxy-5β-androstan-17-one 3-glucuronide, 5β-Androstane-3α,11β-diol-17-one 3-glucuronide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H38O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Forme
powder
Couleur
tan
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC12CCC(CC1CCC3C4CCC(=O)C4(C)CC(O)C23)OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O