Key Documents
H5892
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2C6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro Beilstein :
2690023
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pf
182-185 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C(O)C1=CC=C(CO)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable