Principaux documents
H5754
Sigma-Aldrich
1-Heptadecanol
≥97%
Synonyme(s) :
Heptadecyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)16OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.47
Numéro Beilstein :
1702195
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥97%
Pf
51-55 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C17H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h18H,2-17H2,1H3
Clé InChI
GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
309.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
154 °C - closed cup