Principaux documents
H4667
Sigma-Aldrich
Cytochrome P450 2C9*2 (R144C), human
recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP2C9 Arg144Cys, CYP2C9 R144C
1000 PMOL
660,00 $
660,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1000 PMOL
660,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
660,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Description
purified, soluble
Forme
liquid
Activité spécifique
12-88 units/mg protein
Poids mol.
54370 g/mol
Concentration
3.5-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL (P450)
6-14 ng/mg protein (specific content)
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CYP2C9(1559)
Description générale
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
Définition de l'unité
One unit will convert 1.0 nanomole of diclofenac (2-(2,6-dichloranilino) phenylacetic acid) 4`-hydroxylated product per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable