Principaux documents
H4523
Sigma-Aldrich
DL-β-Hydroxypalmitic acid methyl ester
≥98%
Synonyme(s) :
3-OH PAME, Methyl (±)-3-hydroxyhexadecanoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H34O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)OC