Documents
H4265
Sigma-Aldrich
Hippuryl-D-Lys
Synonyme(s) :
N-Benzoyl-Gly-D-Lys
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H21N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NCCCCC(NC(=O)CNC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21N3O4/c16-9-5-4-8-12(15(21)22)18-13(19)10-17-14(20)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,16H2,(H,17,20)(H,18,19)(H,21,22)
Clé InChI
LRCZLURYHGISRZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable