Principaux documents
H4004
Sigma-Aldrich
9α-Hydroxy-8,13-epoxy-labd-14-en-11-one from Coleus forskohlii
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H32O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CC[C@@]3(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]3(O)[C@@]1(C)CCCC2(C)C)C=C
InChI
1S/C20H32O3/c1-7-17(4)13-15(21)20(22)18(5)11-8-10-16(2,3)14(18)9-12-19(20,6)23-17/h7,14,22H,1,8-13H2,2-6H3/t14-,17-,18-,19+,20-/m0/s1
Clé InChI
NDROUXDZPPPVIM-UPWFSPPHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable