Key Documents
H3270
Sigma-Aldrich
Hypercalcemia of malignancy factor fragment 1-16 human
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Ala-Val-Ser-Glu-His-Gln-Leu-Leu-His-Asp-Lys-Gly-Lys-Ser-Ile-Gln, PTHrP (1-16), Parathyroid hormone-related protein (1-16)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C77H128N24O25
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1789.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥95% (HPLC)
Composition
Peptide content, ~70%
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable