Principaux documents
H2521
Sigma-Aldrich
9(S)-Hydroxy-(5Z,7E,11Z,14Z)-eicosatetraenoic acid
~100 μg/mL in ethanol, ~98%
Synonyme(s) :
9(S)-HETE
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
Essai
~98%
Concentration
~100 μg/mL in ethanol
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
Packaged under Argon.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup - Solvent