H2393
HEPES sodium salt hydrate
≥99% (titration)
Synonyme(s) :
N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) hemisodium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (titration)
Forme
powder
Plage de pH utile
6.8-8.2
7.5
pKa
7.5
Solubilité
water: 500 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na.H2O/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
ZNJHFNUEQDVFCJ-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable