H1667
Hypothemycin
from Hypomyces trichothecoides, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3H-Oxireno[k][2]benzoxacyclotetradecin-5,11(2H,4H)-dione,1a,8,9,15b-tetrahydro-3,4,12-trihydroxy-14-methoxy-9-methyl-,(1aR,3S,4S,6Z,9S,15bR)-, NSC354462
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Hypomyces trichothecoides
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Solubilité
DMSO: soluble
acetone: soluble
deionized water: insoluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COc1cc(O)c2C(=O)O[C@@H](C)CC=CC(=O)[C@@H](O)[C@@H](O)CC3OC3c2c1
InChI
1S/C19H22O8/c1-9-4-3-5-12(20)17(23)14(22)8-15-18(27-15)11-6-10(25-2)7-13(21)16(11)19(24)26-9/h3,5-7,9,14-15,17-18,21-23H,4,8H2,1-2H3/b5-3-/t9-,14-,15+,17+,18+/m0/s1
Clé InChI
SSNQAUBBJYCSMY-KNTMUCJRSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable