H1254
8-Hydroxyquinoline glucuronide
≥95%, powder
About This Item
Essai
≥95%
Forme
powder
Couleur
light green
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@H](O[C@H]([C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O)Oc2cccc3cccnc23
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable