Principaux documents
H0885
Sigma-Aldrich
N-Hexadecyl-L-hydroxyproline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H41NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Adéquation
suitable for HPLC stationary phase for resolution of racemic α-amino acids
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCN1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C21H41NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-18-19(23)17-20(22)21(24)25/h19-20,23H,2-18H2,1H3,(H,24,25)/t19-,20+/m1/s1
Clé InChI
FDSLJAYOPNMZIY-UXHICEINSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Devankov, V.A., et al.
Chromatographia, 13, 677-677 (1980)