Principaux documents
H0257
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic acid
crystalline
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H3(NO2)CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Forme
crystalline
Couleur
yellow
Pf
146-148 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
Clé InChI
QBHBHOSRLDPIHG-UHFFFAOYSA-N
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable