Documents
GW22272B
Sigma-Aldrich
Anti-GC4 (ab2) antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Source biologique
chicken
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Genway 15-288-22272B
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NDRG1(10397)
Immunogène
Immunogen Sequence: GI # 5174657, sequence 192-394
Recombinant N-myc downstream regulated gene 1
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable