Principaux documents
GW21943
Sigma-Aldrich
Anti-MRPL28 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-39S ribosomal protein L28, mitochondrial
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Source biologique
chicken
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Genway 15-288-21943
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... MRPL28(10573)
Immunogène
Immunogen Sequence: GI # 26051229, sequence 129-256
Recombinant mitochondrial ribosomal protein L28
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable