GUTMLS01
Microbiome Metabolite Library Of Standards Plate 1 (Ethanol And Methanol Soluble)
Supplied by IROA Technologies
Synonyme(s) :
GUTMLS™, Mass Spectrometry Metabolite Library
2 510,00 $
About This Item
2 510,00 $
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 plates
Fabricant/nom de marque
IROA Technologies
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Notes préparatoires
Autres remarques
To download the software package, click here - MLSDiscovery software.
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Contenu apparenté
Nous proposons des banques de petits métabolites et des kits comprenant une gamme complète de métabolites primaires couvrant les principales voies métaboliques pour vos recherches en métabolomique.
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.