Principaux documents
GN783856
Greiner Sensoplate Plus
1536 well, extra LoBase, black, glass base
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Matériaux
black
Conditionnement
pack of 16 ea
Fabricant/nom de marque
Greiner 783856
Disponibilité
available only in China
Taille
1536 wells
Adéquation
suitable for (cell culture)
Informations légales
SensoPlate is a trademark of Greiner Bio-One GmbH