Principaux documents
GN655982
Greiner Advanced TC microplate, Tissue Culture for Propagation of Fastidious Cells
96 well, flat bottom, chimney style, clear, 160 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
flat bottom
Conditionnement
pack of 160 ea
Fabricant/nom de marque
Greiner 655982
Disponibilité
available only in China
Taille
96 wells
Adéquation
suitable for tissue
Informations légales
Advanced TC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH