Principaux documents
GN541070
Greiner cell scrapers
handle size 25 cm
Synonyme(s) :
cell lifter, cell lifters, cell scraper
About This Item
Code UNSPSC :
41122103
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Greiner 541070
Greiner
Disponibilité
available only in China
Taille de la poignée
25 cm
Description générale
Greiner cell scrapers are an ideal combination of a rigid polystyrene handle with a soft polyethylene scraping blade.
Material
Handle: Polystyrene
Blade: High Density Polyethylene
Color
Handle: Blue
Blade: White