GN126278
Greiner Cryo.s™ vials
2 mL 12.5 x 47 mm, sterile
Synonyme(s) :
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round bottom polypropylene
Stérilité
sterile (DNAse and RNAse free)
Conditionnement
pack of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Greiner 126278
Disponibilité
available only in China
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Volume
2 mL