Documents
GERPN2232
Kit de réactifs ECL Prime pour western blot
Cytiva RPN2232
Synonyme(s) :
Amersham ECL Prime, kit de détection par chimiluminescence pour western blotting, réactif de détection par chimiluminescence
About This Item
Code UNSPSC :
41105332
Nomenclature NACRES :
NA.32
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
Cytiva RPN2232
Couleur
Detection reagent 1: Colorless Detection reagent 2: Colorless
Catégories apparentées
Description générale
Le système ECL Prime d'Amersham est un kit de réactifs ultrasensible qui se caractérise par l'émission d'un signal stable, autorisant des expositions répétées et facilitant le traitement de plusieurs blots dans une même série expérimentale. Grâce à la haute intensité des signaux émis, les protéines peuvent être détectées à l'aide d'anticorps primaires et secondaires très dilués, ce qui permet de limiter le bruit de fond et la consommation de réactifs.
Le système ECL Prime d'Amersham combine savamment les avantages des kits ECL Plus et ECL Advance d'Amersham : sensibilité, stabilité, quantification précise sur une large plage de concentrations de protéines, et consommation modérée de réactifs de détection onéreux.
Application
Confirmation ou quantification sensible par western blot
Caractéristiques et avantages
  • Haute intensité de signal et grande sensibilité, permettant d'utiliser des anticorps primaires et secondaires très dilués sans perte de sensibilité
  • Signal stable autorisant des expositions répétées et rendant ce kit adapté aux grandes séries expérimentales, avec un temps de manipulation suffisant entre la fin de l'expérience et la détection
  • Produit optimisé pour les systèmes d'imagerie de la série ImageQuant LAS (imagerie CCD) et compatible avec les hyperfilms d'Amersham
  • Produit compatible avec les marqueurs de masse moléculaire Rainbow et les marqueurs pour western blot ECL DualVue d'Amersham
  • Produit optimisé pour les membranes Hybond-P (PVDF) d'Amersham et compatible avec les membranes Hybond-ECL (nitrocellulose) d'Amersham
  • Membrane recommandée : Hybond-P ou Hybon ECL
Composants
Le kit de réactifs de détection ECL Prime d'Amersham contient les composants suivants :
  • Solution A (réf. RPN2232) : Solution de luminol, 50 ml Solution B : solution de peroxyde, 50 ml (quantité suffisante pour une membrane de 1 000 cm2)
Stockage et stabilité
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d'analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Autres remarques
Couleur :
Réactif de détection 1 : incolore
Réactif de détection 2 : incolore
Sensibilité : ~1 pg
Informations légales
ECL Prime
Ce produit est, en totalité ou en partie, fabriqué et vendu sous licence de Cyanagen Srl et fait l'objet des brevets américains n° 7 855 287 et n° 7 803 573 et de la demande de brevet italien n° TO2010A000580 ainsi que d'autres brevets et demandes de brevets équivalents dans d'autres pays.
Amersham is a trademark of Cytiva
ECL is a trademark of Cytiva
Rainbow is a trademark of Cytiva
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yana van der Weegen et al.
Nature communications, 11(1), 2104-2104 (2020-05-02)
The response to DNA damage-stalled RNA polymerase II (RNAPIIo) involves the assembly of the transcription-coupled repair (TCR) complex on actively transcribed strands. The function of the TCR proteins CSB, CSA and UVSSA and the manner in which the core DNA
Cody J Warren et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(23), 11460-11469 (2019-05-23)
Pandemic HIV-1 (group M) emerged following the cross-species transmission of a simian immunodeficiency virus from chimpanzees (SIVcpz) to humans. Primate lentiviruses (HIV/SIV) require the T cell receptor CD4 to enter into target cells. By surveying the sequence and function of
Articles
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protocoles
This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from Cytiva.
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using Cytiva products.