GE90100422
HiTrap® IgM Purification
pkg of 1 × 5 mL, Cytiva, 90-1004-22
1 920,00 $
About This Item
1 920,00 $
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mL
Fabricant/nom de marque
90-1004-22
Cytiva
Catégories apparentées
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1