Principaux documents
GE90-1003-97
HiTrap® 5X1ML IGG Sepharose 6FF
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
Nomenclature NACRES :
NA.56
Le produit GE90-1003-97 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Fabricant/nom de marque
Cytiva
Taille du lit
7 mm × NA
Volume du lit
1 mL
D.I. de la colonne
(7 mm)
Matrice
highly cross-linked 6% agarose
Taille médiane des particules
90 μm
cleaning
3-10
Plage de travail
3-10
Stockage et stabilité
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Informations légales
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Flame