Principaux documents
GE90-1003-47
HiTrap® 5X1ML,Chelating Seph FF
About This Item
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
NA.56
Le produit GE90-1003-47 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Fabricant/nom de marque
Cytiva
Taille du lit
7 mm × 25 mm
Volume du lit
1 mL
D.I. de la colonne
7 mm
Matrice
6% cross-linked agarose
Taille des particules
45-165 μm
cleaning
2-14
Plage de travail
3-13
Adéquation
suitable for bioprocess medium
Stockage et stabilité
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Informations légales
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Flame