GE80-6421-62
GE Dracon sponge
thickness 6 mm, L × D 9 cm × 10.5 cm
44,70 $
About This Item
44,70 $
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 3 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 80-6421-62
Cytiva Article No. 80-6421-62
L × P
9 cm × 10.5 cm
Épaisseur
6 mm