Documents
GE29400462
HiTrap® Capto Q ImpRes
Cytiva 29400462, pack of 1 × 1 mL
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NB.13
Conditionnement
pack of 1 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 29400462
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Informations légales
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable