Principaux documents
GE29400460
HiTrap® Capto SP ImpRes
Cytiva 29400460, pack of 1 × 1 mL
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NB.13
Le produit GE29400460 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
prepacked column
Réticulation
cross-linked
Conditionnement
pack of 1 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 29400460
Conditions de stockage
(0.2 M Sodium Acetate in 20% Ethanol)
Paramètres
(flow velocity: 300 cm/h)
-4 mL/min max. flow rate
-70 psi max. pressure
Technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable
Matrice
(High-flow agarose)
Groupe de la matrice active
CH2CH2 CH2SO3-
Taille des particules
(40 µm)
Capacité
binding capacity(> 70 mg lysozyme/mL medium, > 95 mg BSA/mL medium)
Technique de séparation
cation exchange
Température de stockage
room temp
Informations légales
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable