GE28-9924-74
HiScreen™ Capto™ Blue
Cytiva 28-9924-74, pack of 1 column
350,00 $
About This Item
350,00 $
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 column
Fabricant/nom de marque
Cytiva 28-9924-74
Paramètres
1.2 ml/min - 2.3 ml/min flow rate
44 psi
Taille du lit
7.7 mm × 100 mm
Volume du lit
4.7 mL
Capacité
~25 mg binding capacity(human serum albumin/ml medium)
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Prepacked with Capto™ Blue
- Excellent for method optimization and parameter screening due to the 10 cm bed height
- Easily connected in series to achieve 20 cm bed height
- Small bed volume for fast results and minimal sample/buffer consumption
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same media using the same flow velocity
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Articles
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Protocoles
This page shows how purify or remove albumin with Blue Sepharose and Capto Blue from Cytiva.