GE28-9852-54
rProtein A GraviTrap™
Cytiva 28-9852-54, pack of 10 × 1 mL
Synonyme(s) :
GraviTrap
1 600,00 $
About This Item
1 600,00 $
Produits recommandés
Forme
prepacked column
Réticulation
cross-linked
Conditionnement
pack of 10 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 28-9852-54
Conditions de stockage
(20% Ethanol)
Technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable
Volume du lit
1 mL
Matrice
(Highly cross-linked agarose, 4%)
Groupe de la matrice active
Protein A functional group
Taille des particules
(90 µm)
Capacité
50 mg binding capacity (human IgG/column)(Protein binding capacity is protein-to-protein dependent.)
Technique de séparation
affinity
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Les colonnes à écoulement par gravité pré-remplies sont pratiques à utiliser, permettent de gagner du temps et accroissent la fiabilité de vos résultats.
- La purification d′anticorps en 30 min vous permet d′obtenir et de stocker rapidement votre protéine cible, afin d′éviter les risques inhérents liés à l′instabilité des protéines et à la dégradation associée aux protocoles de purification lents et longs.
- Cette méthode garantit une grande pureté et un rendement élevé avec des puretés > 95 % en une étape et des rendements typiques de 70 % à 80 %.
- Cette méthode possède une grande capacité de fixation, similaire à celle de rProtein A GraviTrap™ : ~ 50 mg d′IgG humaines/colonne.
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Les clients ont également consulté
Articles
This page shows various purification options for Protein A Sepharose chromatography media and describes typical binding and elution conditions for Protein A Sepharose chromatography media.
Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
Protocoles
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G GraviTrap from Cytiva.