GE28950859
HiTrap® MacroCap™ SP
pkg of 5 × 5 mL, Cytiva, 28-9508-59
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 5 × 5 mL
Fabricant/nom de marque
28-9508-59
Cytiva
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3