Principaux documents
GE28938445
GE IPGbox
1 EA
621,00 $
621,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
621,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105300
Nomenclature NACRES :
NB.22
621,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 28-9384-45
Cytiva Article No. 28-9384-45
Description générale
IPGbox and IPGbox kit are tools for enhancing the reswelling of precast Immobiline DryStrip gels (IPG strips).