GE17-0445-01
Calibration Kit High Molecular Weight For Electrophoresis
Cytiva 17-0445-01, pkg of 10 vials
459,00 $
About This Item
459,00 $
Produits recommandés
Forme
solid
Caractéristiques
wetted part: no
Conditionnement
pkg of 10 vials
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-0445-01
Conditions de stockage
(Unopened vials should be s-red at 4°C)
Couleur
White
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Determine molecular weight of uncharacterized Protein samples with precision by comparison with carefully selected standards.
- Get clear, sharp bands for easy measurement of migration distances.
- Bands can be visualized by using Deep Purple Total Protein Stain, Coomassie Brilliant Blue, or silver staining.
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable