GE17-0220-01
CM-Sephadex® C-50
Cytiva 17-0220-01, pack of 100 g
717,00 $
About This Item
717,00 $
Produits recommandés
ligand
carboxymethyl
Description
Ion Exchanger Type (value)
Caractéristiques
autoclavable Swollen, in salt form for 30 min at 120°C
Conditionnement
pack of 100 g
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-0220-01
Conditions de stockage
dry media
Matrice
cross-linked dextran
Taille des particules
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-13
Plage de travail
2-12
Capacité
binding capacity
Adéquation
none detected for bioprocess medium
Catégories apparentées
Description générale
Application
Different types of ion exchangers (DEAE, QAE and CM) and two different porosities (A-25/C-25 and A-50/C-50) are available.
Caractéristiques et avantages
- Weak cation exchanger suitable batch techniques.
- High binding capacities.
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Contenu apparenté
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.