GE17-0210-02
CM-Sephadex® C-25
Cytiva 17-0210-02, pack of 500 g
3 000,00 $
About This Item
3 000,00 $
Produits recommandés
ligand
carboxymethyl
Description
Ion Exchanger Type (value)
Caractéristiques
autoclavable In 0.1 M sodium chloride at 121°C for 30 min.
Conditionnement
pack of 500 g
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-0210-02
Conditions de stockage
dry media
Matrice
cross-linked dextran
Taille des particules
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-12
Plage de travail
2-12
Capacité
binding capacity
Adéquation
none detected for bioprocess medium
Catégories apparentées
Description générale
Application
Different types of ion exchangers (DEAE, QAE and CM) and two different porosities (A-25/C-25 and A-50/C-50) are available.
Caractéristiques et avantages
- Weak cation exchanger suitable batch techniques.
- High binding capacities.
Stockage et stabilité