GBL705196
Grace Bio-Labs ONCYTE® SuperNOVA™ nitrocellulose film slides
96-6 mm x 6 mm square pads, for SBS compliant microtiter plates/glass substrate
Synonyme(s) :
nitrocellulose slides, protein microarrays
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
nitrocellulose (on glass)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Grace Bio-Labs 705196
Taille externe
74 mm × 110 mm
Type de liaison
high binding surface