Principaux documents
GBL645401
Grace Bio-Labs CoverWell incubation chambers
chamber volume 20 μL, diam. × thickness 13 mm × 0.2 mm
Synonyme(s) :
leak proof chamber, leak proof enclosure, microscope stick on chamber, reusable press to seal chamber
25 EA
277,00 $
277,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 EA
277,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122600
Nomenclature NACRES :
NB.22
277,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
red
silicone
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Grace Bio-Labs 645401
Volume de la chambre
20 μL
Diam. × épaisseur
13 mm × 0.2 mm
Puits
1
Description générale
CoverWell incubation reusable chambers - exceptionally secure seals during incubations
  • Eliminate precipitate deposits on specimens by incubating slides and specimens upside down during enzymatic color precipitation reaction.
  • Provides an exceptionally secure seal during submerged water bath and/or high temperature incubations.
  • RNase and DNase free.
  • Hydrophobic.
  • Adheres to wet or dry surfaces.
  • Reusable.
Informations légales
CoverWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.