Principaux documents
GBL505024
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose film slides
24 - 5 mm x 6 mm NC pad per side, Plain glass
Synonyme(s) :
nitrocellulose slides, protein microarrays
20 EA
1 280,00 $
1 280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 EA
1 280,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122600
Nomenclature NACRES :
NB.17
1 280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
24 - 5 mm x 6 mm NC pad per side
Plain glass
Conditionnement
pack of 20 ea
Fabricant/nom de marque
Grace Bio-Labs 505024
L × l × épaisseur
25 mm × 75 mm × 1 mm
Description générale
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose coated substrates are designed for SBS compliant multiwell plates and glass substrates for high throughput automated processing of microarrays.
Informations légales
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.